Tisk…
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Cyano-3-fluoro)-2-(thien-2-yl)acetonitrile
PC8446-100MG PC8446-1G
APOSPC8446-100MGEA 2070 CZK
APOSPC8446-100MG APOSPC8446-1G
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₃H₇FN₂S
MW: 242,28 g/mol
Bod tání: 64…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231908
CAS číslo: 306976-61-4