Tisk…
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8445-1G PC8445-250MG
APOSPC8445-1GEA 4070 CZK
APOSPC8445-1G APOSPC8445-250MG
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₅H₉FN₂
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231973
CAS číslo: 338791-66-5