Tisk…
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8443-1G PC8443-500MG PC8443-5G
APOSPC8443-1GEA 15180 CZK
APOSPC8443-1G APOSPC8443-500MG APOSPC8443-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine
Vzorec: C₁₁H₃F₆N₅
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00141799
CAS číslo: 338786-45-1