Tisk…
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8442-1G PC8442-500MG PC8442-5G
APOSPC8442-1GEA 4900 CZK
APOSPC8442-1G APOSPC8442-500MG APOSPC8442-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₅H₈F₂N₂
Bod tání: 72…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231906
CAS číslo: 303150-37-0