Tisk…
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8440-1G PC8440-500MG PC8440-5G
APOSPC8440-1GEA 4900 CZK
APOSPC8440-1G APOSPC8440-500MG APOSPC8440-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₅H₉FN₂
Bod tání: 87…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231953
CAS číslo: 116617-31-3