Tisk…
6-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine
PC8436-1G PC8436-500MG PC8436-5G
APOSPC8436-1GEA 22750 CZK
APOSPC8436-1G APOSPC8436-500MG APOSPC8436-5G
6-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-amine
6-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₁₃H₁₁ClF₃N₅
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202227
CAS číslo: 338979-12-7