Tisk…
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8434-1G PC8434-5G
APOSPC8434-1GEA 2480 CZK
APOSPC8434-1G APOSPC8434-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid
Vzorec: C₁₂H₆ClF₃N₂O₂S
MW: 334,71 g/mol
Bod tání: 183…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00244738
CAS číslo: 303149-99-7