3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}-4-cyano-5-methylisothiazole
PC8433-1G
PC8433-500MG
PC8433-5G
APOSPC8433-1GEA
11540
CZK
APOSPC8433-1G
APOSPC8433-500MG
APOSPC8433-5G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile 97%
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile
Vzorec:
C₁₁H₅ClF₃N₃S₂ Bod tání: 122…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00244313 CAS číslo: 338775-63-6 |