Tisk…
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8432-1G PC8432-500MG PC8432-5G
APOSPC8432-1GEA 15180 CZK
APOSPC8432-1G APOSPC8432-500MG APOSPC8432-5G
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Vzorec: C₁₁H₉ClF₃N₃OS
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215151
CAS číslo: 338422-44-9