2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8431-1G
PC8431-250MG
APOSPC8431-1GEA
24800
CZK
APOSPC8431-1G
APOSPC8431-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Vzorec:
C₈H₄ClF₃N₂S Bod tání: 64…66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00215247 CAS číslo: 306976-81-8 |