Tisk…
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8430-1G PC8430-500MG
APOSPC8430-1GEA 22390 CZK
APOSPC8430-1G APOSPC8430-500MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide
Vzorec: C₈H₇ClF₃N₃OS
Bod tání: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664272
CAS číslo: 338422-76-7