Tisk…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8428-1G PC8428-500MG
APOSPC8428-1GEA 10780 CZK
APOSPC8428-1G APOSPC8428-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₆ClF₃N₂O
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231912
CAS číslo: 321430-69-7