Tisk…
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8424-1G PC8424-5G
APOSPC8424-1GEA 2070 CZK
APOSPC8424-1G APOSPC8424-5G
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 97%
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
Vzorec: C₁₆H₁₂F₆
Bod tání: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631639
CAS číslo: 287172-66-1