Tisk…
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8422-1G PC8422-500MG
APOSPC8422-1GEA 22750 CZK
APOSPC8422-1G APOSPC8422-500MG
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride
Vzorec: C₁₆H₁₇Cl₂F₃N₄
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793115
CAS číslo: 321848-37-7