Tisk…
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8419-1G PC8419-500MG PC8419-5G
APOSPC8419-1GEA 7840 CZK
APOSPC8419-1G APOSPC8419-500MG APOSPC8419-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₄H₈ClF₃N₂
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172206
CAS číslo: 213994-27-5