4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8418-1G
PC8418-500MG
APOSPC8418-1GEA
27840
CZK
APOSPC8418-1G
APOSPC8418-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile
MW:
312.68 g/mol Bod tání: 86…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00172779 CAS číslo: 339029-95-7 |