Tisk…
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8414-1G PC8414-500MG
APOSPC8414-1GEA 13790 CZK
APOSPC8414-1G APOSPC8414-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172215
CAS číslo: 213994-29-7