Tisk…
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8412-1G PC8412-500MG PC8412-5G
APOSPC8412-1GEA 7840 CZK
APOSPC8412-1G APOSPC8412-500MG APOSPC8412-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₁₅H₁₀ClF₃N₂O
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172212
CAS číslo: 338407-10-6