2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8409-1G
PC8409-250MG
PC8409-5G
APOSPC8409-1GEA
3970
CZK
APOSPC8409-1G
APOSPC8409-250MG
APOSPC8409-5G
2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₅BrF₄O Bod varu: 62…64 °C/0,06mmHg Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03094508 CAS číslo: 537050-13-8 UN: 1760 ADR: 8,III |