Tisk…
2-Bromo-3'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8408-1G PC8408-5G
APOSPC8408-1GEA 6950 CZK
APOSPC8408-1G APOSPC8408-5G
2-Bromo-3'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-3'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅BrF₄O
Bod tání: 49…52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094507
CAS číslo: 202664-38-8
UN: 3261
ADR: 8 III