Tisk…
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8407-1G PC8407-25G PC8407-5G
APOSPC8407-1GEA 1330 CZK
APOSPC8407-1G APOSPC8407-25G APOSPC8407-5G
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅BrF₄O
Bod tání: 15…17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094506
CAS číslo: 202664-36-6
UN: 1760
ADR: 8 III