Tisk…
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8405-1G PC8405-25G PC8405-5G
APOSPC8405-1GEA 1660 CZK
APOSPC8405-1G APOSPC8405-25G APOSPC8405-5G
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅BrF₄O
Bod tání: 46.9…47.7 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094504
CAS číslo: 537050-11-6
UN: 1759
ADR: 8 III