Tisk…
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8404-1G PC8404-5G
APOSPC8404-1GEA 2690 CZK
APOSPC8404-1G APOSPC8404-5G
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅BrF₄O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094503
CAS číslo: 223785-85-1
UN: 1760
ADR: 8,III