2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC8402-1G
PC8402-5G
APOSPC8402-1GEA
8300
CZK
APOSPC8402-1G
APOSPC8402-5G
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₁₀H₅BrF₆O Bod tání: 50…52 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03094502 CAS číslo: 435271-21-9 UN: 3261 ADR: 8,III |