Tisk…
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8399-5G PC8399-1G
APOSPC8399-5GEA 2610 CZK
APOSPC8399-5G APOSPC8399-1G
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄FIN₂
MW: 262.02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739145
CAS číslo: 858629-06-8