4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8397-1G
PC8397-250MG
PC8397-5G
APOSPC8397-1GEA
1700
CZK
APOSPC8397-1G
APOSPC8397-250MG
APOSPC8397-5G
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Vzorec:
C₇H₄FIN₂ MW: 262.0200 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781590 CAS číslo: 518990-32-4 |