2-Fluoro-4-(2-methylallyl)anisole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8394-1G
PC8394-5G
APOSPC8394-1GEA
6820
CZK
APOSPC8394-1G
APOSPC8394-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)anisole
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)anisole
Vzorec:
C₁₁H₁₃FO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07775005 CAS číslo: 951888-11-2 |