3-Chloro-5-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC8386-1G
PC8386-5G
APOSPC8386-1GEA
622
CZK
APOSPC8386-1G
APOSPC8386-5G
3-Chloro-5-fluoropyridine
3-Chloro-5-fluoropyridine
Vzorec:
C₅H₃ClFN Bod tání: 25…30 °C Bod vzplanutí: 41 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD05663707 CAS číslo: 514797-99-0 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...