5-Chloro-2-fluoro-4-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5-Chloro-2-fluoro-4-picoline
PC8385-5G
PC8385-1G
PC8385-25G
APOSPC8385-5GEA
3020
CZK
APOSPC8385-5G
APOSPC8385-1G
APOSPC8385-25G
5-Chloro-2-fluoro-4-methylpyridine
5-Chloro-2-fluoro-4-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₅ClFN MW: 145.56 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972410 CAS číslo: 884494-88-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |