Tisk…
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Fluoro-4-methylpyridin-3-amine, 5-Amino-2-fluoro-4-methylpyridine
PC8384-1G PC8384-25G
APOSPC8384-1GEA 992 CZK
APOSPC8384-1G APOSPC8384-25G
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₇FN₂
MW: 126,134 g/mol
Bod tání: 57…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864696
CAS číslo: 954236-33-0