Tisk…
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
PC8376-25G PC8376-5G PC8376-100G
APOSPC8376-25GEA 1330 CZK
APOSPC8376-25G APOSPC8376-5G APOSPC8376-100G
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 98%
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209.99
Bod varu: 247 °C
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1.596 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075330
CAS číslo: 2339-78-8