Tisk…
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8371-25G PC8371-5G PC8371-100G
APOSPC8371-25GEA 3380 CZK
APOSPC8371-25G APOSPC8371-5G APOSPC8371-100G
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClFO
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788554
CAS číslo: 79944-64-2