H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3,4-Difluoro-D-phenylalanine
PC8364-1G
PC8364-5G
APOSPC8364-1GEA
4900
CZK
APOSPC8364-1G
APOSPC8364-5G
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Vzorec:
C₉H₉F₂NO₂ MW: 201,2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
249648-08-6 |