Tisk…
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(3,4-difluorophenyl)propanoic acid, H-Phe(3,4-DiF)-OH
PC8363-25G PC8363-5G
APOSPC8363-25GEA 21230 CZK
APOSPC8363-25G APOSPC8363-5G
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075125
CAS číslo: 31105-90-5