Tisk…
3-Fluoro-D-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Phe(3-F)-OH
PC8359-1G PC8359-25G PC8359-5G
APOSPC8359-1GEA 6650 CZK
APOSPC8359-1G APOSPC8359-25G APOSPC8359-5G
3-Fluoro-D-phenylalanine
3-Fluoro-D-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066449
CAS číslo: 110117-84-5