Tisk…
2-Fluoro-D-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid, H-D-Phe(2-F)-OH
PC8358-5G
APOSPC8358-5GEA 1950 CZK
APOSPC8358-5G
2-Fluoro-D-phenylalanine
2-Fluoro-D-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066447
CAS číslo: 97731-02-7