Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8357-1G
PC8357-250MG
APOSPC8357-1GEA
1370
CZK
APOSPC8357-1G
APOSPC8357-250MG
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Vzorec:
C₂₅H₂₀F₃NO₄ MW: 455,44 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01863051 CAS číslo: 352523-15-0 |