Tisk…
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Fmoc-Phe(2-CF₃)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 2-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine, N-FMOC protected
PC8356-5G
APOSPC8356-5GEA 6520 CZK
APOSPC8356-5G
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₅H₂₀F₃NO₄
MW: 455,44 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863052
CAS číslo: 352523-16-1