Tisk…
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8354-1G PC8354-25G PC8354-5G
APOSPC8354-1GEA 4670 CZK
APOSPC8354-1G APOSPC8354-25G APOSPC8354-5G
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01862946
CAS číslo: 167993-21-7