Tisk…
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8350-100G PC8350-25G PC8350-5G
APOSPC8350-100GEA 1990 CZK
APOSPC8350-100G APOSPC8350-25G APOSPC8350-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
Vzorec: C₉H₁₆BF₄N₃O₃
Bod tání: 195…201 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077875
CAS číslo: 105832-38-0