Tisk…
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3- tetramethyluronium hexafluorophosphate, HCTU
PC8347-100G PC8347-25G PC8347-500G
APOSPC8347-100GEA 1040 CZK
APOSPC8347-100G APOSPC8347-25G APOSPC8347-500G
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
MW: 413,69 g/mol
Bod tání: 185…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031645
CAS číslo: 330645-87-9