Tisk…
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8346-1G PC8346-25G PC8346-5G
APOSPC8346-1GEA 1660 CZK
APOSPC8346-1G APOSPC8346-25G APOSPC8346-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane 97%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane
Vzorec: C₄H₂Cl₂F₆
Bod varu: 78…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862044
CAS číslo: 138690-25-2