Tisk…
1-Bromo-2-fluorocyclohexane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8345-1G PC8345-250MG PC8345-5G
APOSPC8345-1GEA 6850 CZK
APOSPC8345-1G APOSPC8345-250MG APOSPC8345-5G
1-Bromo-2-fluorocyclohexane 97%
1-Bromo-2-fluorocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₀BrF
Bod varu: 74…78 °C/19mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320789
CAS číslo: 656-57-5
UN: 1993
ADR: 3,III