Tisk…
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
PC8343-25G
APOSPC8343-25GEA 1870 CZK
APOSPC8343-25G
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09032952
CAS číslo: 114897-92-6