Tisk…
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8340-25G PC8340-5G
APOSPC8340-25GEA 14450 CZK
APOSPC8340-25G APOSPC8340-5G
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane 95%
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Vzorec: C₄H₅Br₂F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038280
CAS číslo: 155957-57-6