Tisk…
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8337-1G PC8337-250MG PC8337-5G
APOSPC8337-1GEA 3410 CZK
APOSPC8337-1G APOSPC8337-250MG APOSPC8337-5G
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₆BrFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09801028
CAS číslo: 957062-56-5