Tisk…
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Benzyloxy)-1-bromo-2-fluorobenzene
PC8332-100G PC8332-25G PC8332-5G
APOSPC8332-100GEA 16830 CZK
APOSPC8332-100G APOSPC8332-25G APOSPC8332-5G
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Vzorec: C₁₃H₁₀BrFO
MW: 281,13 g/mol
Bod tání: 33…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801041
CAS číslo: 185346-79-6