Tisk…
2-Bromo-4-fluorothioanisole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromo-4-fluorophenyl)(methyl)sulphane
PC8331-1G PC8331-250MG PC8331-5G
APOSPC8331-1GEA 2780 CZK
APOSPC8331-1G APOSPC8331-250MG APOSPC8331-5G
2-Bromo-4-fluorothioanisole 96%
2-Bromo-4-fluorothioanisole
Vzorec: C₇H₆BrFS
MW: 221,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801042
CAS číslo: 91524-70-8