Tisk…
5-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8328-1G PC8328-250MG PC8328-5G
APOSPC8328-1GEA 4930 CZK
APOSPC8328-1G APOSPC8328-250MG APOSPC8328-5G
5-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Vzorec: C₆H₆F₃N₃S₂
Bod tání: 160…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01443829
CAS číslo: 145070-01-5