Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8324-25G PC8324-5G
APOSPC8324-25GEA 2280 CZK
APOSPC8324-25G APOSPC8324-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Bod varu: 94…96 °C/11mmHg
Hustota: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631704
CAS číslo: 69695-61-0